4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
37.5
EUR
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon ≥98%
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O Molecular Weight: 164,98 g/mol Schmelzpunkt: 200…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051504 CAS-Nummer: 932-22-9 |