4-Pyridazincarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridazinecarboxylic acid
H27246.03 H27246.06
H27246.03EA 37.4 EUR
H27246.03 H27246.06
4-Pyridazincarbonsäure ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50681-25-9 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 244° dec. MDL No.: MFCD00011576
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124.10 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 244 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011576
CAS-Nummer: 50681-25-9