4-Pyridazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Pyridazinecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297763-1G 297763-5G
SIAL297763-1GEA 56.2 EUR
SIAL297763-1G SIAL297763-5G
4-Pyridazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124,10 g/mol
MDL: MFCD00011576
CAS-Nummer: 50681-25-9