3-(Cyclopropylmethoxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(3-(Cyclopropylmethoxy)-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-5984-1G
PN-5984-250M
COBBPN-5984-1GEA
303
EUR
COBBPN-5984-1G
COBBPN-5984-250M
3-(Cyclopropylmethoxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
3-(Cyclopropylmethoxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₅BO₃ Molecular Weight: 288.1896 g/mol |
MDL:
MFCD12546604 CAS-Nummer: 1218789-80-0 |