6-Nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-Nitrobenzo[d]oxazole
2P-029.500
2P-029.1
2P-029.5
2P-029.10
BIOT2P-029.500EA
0
EUR
BIOT2P-029.500
BIOT2P-029.1
BIOT2P-029.5
BIOT2P-029.10
6-Nitrobenzoxazol
6-Nitrobenzoxazole
Formel:
C₇H₄N₂O₃ Molecular Weight: 164.1183 g/mol |
MDL:
MFCD00797933 CAS-Nummer: 17200-30-5 |