5-Brom-2-methylbenzoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole
HI-1572-5G
HI-1572-1G
COBBHI-1572-5GEA
259
EUR
COBBHI-1572-5G
COBBHI-1572-1G
5-Brom-2-methylbenzoxazol
5-Bromo-2-methylbenzoxazole
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,0400 g/mol |
MDL:
MFCD08702771 CAS-Nummer: 5676-56-2 |