1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
692727-1G
692727-5G
SIAL692727-1GEA
117
EUR
SIAL692727-1G
SIAL692727-5G
1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Molecular Weight: 244,0973 g/mol |
MDL:
MFCD07367523 CAS-Nummer: 862723-42-0 |