1H-Indazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-9063-1G
BB-9063-250M
COBBBB-9063-1GEA
286
EUR
COBBBB-9063-1G
COBBBB-9063-250M
1H-Indazol-4-boronsäure Hydrochlorid
1H-Indazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈BClN₂O₂ |
MDL:
MFCD11054042 CAS-Nummer: 1252598-02-9 |