3-Iod-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Iodoindazole
HI-1615-5G
HI-1615-1G
COBBHI-1615-5GEA
193
EUR
COBBHI-1615-5G
COBBHI-1615-1G
3-Iod-1H-indazol
3-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ Molecular Weight: 244,0325 g/mol |
MDL:
MFCD04972469 CAS-Nummer: 66607-27-0 |