5-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2665-5G HC-2665-1G
COBBHC-2665-5GEA 535 EUR
COBBHC-2665-5G COBBHC-2665-1G
5-Methoxy-1H-indazol
5-Methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,1600 g/mol
MDL: MFCD07781657
CAS-Nummer: 94444-96-9