4-Bromisoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1452-5G HI-1452-1G
COBBHI-1452-5GEA 133 EUR
COBBHI-1452-5G COBBHI-1452-1G
4-Bromisoxazol
4-Bromoisoxazole
Formel: C₃H₂BrNO
Molecular Weight: 147,9600 g/mol
MDL: MFCD02179569
CAS-Nummer: 97925-43-4