3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
B20138.03 B20138.06
B20138.03EA 65.7 EUR
B20138.03 B20138.06
3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 5819-40-9 Molecular Formula: C4H5BrN2O Formula Weight: 177.02 Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00052553
Formel: C₄H₅BrN₂O
Molecular Weight: 177.02 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052553
CAS-Nummer: 5819-40-9