5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
3P-382S.500
3P-382S.1
3P-382S.5
3P-382S.10
BIOT3P-382S.500EA
0
EUR
BIOT3P-382S.500
BIOT3P-382S.1
BIOT3P-382S.5
BIOT3P-382S.10
5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel:
C₅H₅N₃O |
MDL:
MFCD00027378 CAS-Nummer: 35261-01-9 |