5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1265-5G
HI-1265-1G
COBBHI-1265-5GEA
530
EUR
COBBHI-1265-5G
COBBHI-1265-1G
5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
5-Amino-3-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel:
C₅H₅N₃O |
MDL:
MFCD00027378 CAS-Nummer: 35261-01-9 |