3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643882-1G 643882-5G
SIAL643882-1GEA 26 EUR
SIAL643882-1G SIAL643882-5G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₃
Molecular Weight: 223,08 g/mol
MDL: MFCD05863910
CAS-Nummer: 832114-00-8