3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF272.1 CFF272.2.5 017319-1G 017319-2.5G
CHMPCFF272.1EA 348 EUR
CHMPCFF272.1 CHMPCFF272.2.5 FLUO017319-1G FLUO017319-2.5G
3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₆ClNO
Molecular Weight: 131,560 g/mol
MDL: MFCD00221166
CAS-Nummer: 35166-37-1