3-(2,4-Dichlorphenyl)isoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW05782.1 SEW05782.10 SEW05782.50
MAYBSEW05782.1EA 0 EUR
MAYBSEW05782.1 MAYBSEW05782.10 MAYBSEW05782.50
3-(2,4-Dichlorphenyl)isoxazol
3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₅Cl₂NO
CAS-Nummer: 260973-78-2