3-(4-Chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6993-1G HC-6993-5G
COBBHC-6993-1GEA 204 EUR
COBBHC-6993-1G COBBHC-6993-5G
3-(4-Chlorphenyl)isoxazol
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆ClNO
MDL: MFCD08446383
CAS-Nummer: 31301-39-0