5-(3-Chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6886-1G
HC-6886-5G
COBBHC-6886-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-6886-1G
COBBHC-6886-5G
5-(3-Chlorphenyl)isoxazol
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆ClNO |
MDL:
MFCD03232871 CAS-Nummer: 7064-34-8 |