Methyl-4-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1438-5G HI-1438-1G
COBBHI-1438-5GEA 0 EUR
COBBHI-1438-5G COBBHI-1438-1G
Methyl-4-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolcarboxylat
Methyl-4-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolcarboxylat
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MDL: MFCD11504938
CAS-Nummer: 1072944-87-6