3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
11L-369S.500 11L-369S.1 11L-369S.5 11L-369S.10
BIOT11L-369S.500EA 0 EUR
BIOT11L-369S.500 BIOT11L-369S.1 BIOT11L-369S.5 BIOT11L-369S.10
3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
MDL: MFCD01935954
CAS-Nummer: 338982-12-0