3-(4-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
11L-366S.500 11L-366S.1 11L-366S.5 11L-366S.10
BIOT11L-366S.500EA 0 EUR
BIOT11L-366S.500 BIOT11L-366S.1 BIOT11L-366S.5 BIOT11L-366S.10
3-(4-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
MDL: MFCD01935955
CAS-Nummer: 338982-11-9