3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
11L-327S.1 11L-327S.5 11L-327S.500
BIOT11L-327S.1EA 0 EUR
BIOT11L-327S.1 BIOT11L-327S.5 BIOT11L-327S.500
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
MDL: MFCD04124288
CAS-Nummer: 618383-47-4