5-(4-Fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6883-5G HC-6883-1G HC-6883-25G
COBBHC-6883-5GEA 74.2 EUR
COBBHC-6883-5G COBBHC-6883-1G COBBHC-6883-25G
5-(4-Fluorphenyl)isoxazol
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,15 g/mol
MDL: MFCD02183544
CAS-Nummer: 138716-37-7