Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
HI-1195-5G HI-1195-1G
COBBHI-1195-5GEA 154 EUR
COBBHI-1195-5G COBBHI-1195-1G
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₆ClNO₃
Molecular Weight: 175.57 g/mol
MDL: MFCD06660120
CAS-Nummer: 460081-18-9