Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1323-5G HI-1323-1G
COBBHI-1323-5GEA 884 EUR
COBBHI-1323-5G COBBHI-1323-1G
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₅
MDL: MFCD09475909
CAS-Nummer: 941294-50-4