Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl oxazole-4-carboxylate
HI-1273-5G HI-1273-1G
COBBHI-1273-5GEA 50.9 EUR
COBBHI-1273-5G COBBHI-1273-1G
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,1300 g/mol
MDL: MFCD04114940
CAS-Nummer: 23012-14-8