Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Ethyl oxazole-4-carboxylate
56-0023.1
56-0023.5
CHMP56-0023.1EA
0
EUR
CHMP56-0023.1
CHMP56-0023.5
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,1300 g/mol |
MDL:
MFCD04114940 CAS-Nummer: 23012-14-8 |