Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl oxazole-5-carboxylate
HI-1250-5G HI-1250-1G
COBBHI-1250-5GEA 149 EUR
COBBHI-1250-5G COBBHI-1250-1G
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.13 g/mol
MDL: MFCD04114930
CAS-Nummer: 118994-89-1