Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
HI-1194-5G
HI-1194-1G
HI-1194-25G
COBBHI-1194-5GEA
102
EUR
COBBHI-1194-5G
COBBHI-1194-1G
COBBHI-1194-25G
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molecular Weight: 156.14 g/mol |
MDL:
MFCD06659907 CAS-Nummer: 177760-52-0 |