Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
HI-1198-1G
HI-1198-25G
HI-1198-5G
COBBHI-1198-1GEA
71
EUR
COBBHI-1198-1G
COBBHI-1198-25G
COBBHI-1198-5G
Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molecular Weight: 156,1393 g/mol |
MDL:
MFCD06657433 CAS-Nummer: 113853-16-0 |