2-Amino-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1515-5G
HI-1515-1G
COBBHI-1515-5GEA
1140
EUR
COBBHI-1515-5G
COBBHI-1515-1G
2-Amino-4-oxazolcarbonsäure
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₃ |
MDL:
MFCD09864918 CAS-Nummer: 944900-52-1 |