2-Aminooxazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oxazol-2-amine
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 132 EUR
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazol 97%
2-Aminooxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Molecular Weight: 84.10 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07364485
CAS-Nummer: 4570-45-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable