5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
H50470.03 H50470.MD
H50470.03EA 277 EUR
H50470.03 H50470.MD
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazol
Purity: 99% CAS No.: 74815-22-8 Molecular Formula: C8H6N4O Formula Weight: 174.16 MDL No.: MFCD01311033
Formel: C₈H₆N₄O
Molecular Weight: 174.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311033
CAS-Nummer: 74815-22-8