Methylthiazol-4-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-thiazolecarboxylate
HI-1150-5G
HI-1150-25G
HI-1150-1G
COBBHI-1150-5GEA
88.6
EUR
COBBHI-1150-5G
COBBHI-1150-25G
COBBHI-1150-1G
Methylthiazol-4-carboxylat
Methylthiazol-4-carboxylat
Formel:
C₅H₅NO₂S Molecular Weight: 143,1600 g/mol |
MDL:
MFCD06410940 CAS-Nummer: 59418-09-6 |