Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
716308-1G 716308-5G
SIAL716308-1GEA 60.6 EUR
SIAL716308-1G SIAL716308-5G
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
MDL: MFCD00156148
CAS-Nummer: 6436-59-5