4-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1331-1G HI-1331-250M
COBBHI-1331-1GEA 0 EUR
COBBHI-1331-1G COBBHI-1331-250M
4-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
4-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MDL: MFCD09801027
CAS-Nummer: 951884-48-3