5-(3-Chlorphenyl)oxazol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW00955.1
SEW00955.10
MAYBSEW00955.1EA
0
EUR
MAYBSEW00955.1
MAYBSEW00955.10
5-(3-Chlorphenyl)oxazol
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,6000 g/mol |
MDL:
MFCD00084974 CAS-Nummer: 89808-76-4 |