Ethyl-5-(2,3-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6229-5G HC-6229-1G
COBBHC-6229-5GEA 451 EUR
COBBHC-6229-5G COBBHC-6229-1G
Ethyl-5-(2,3-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(2,3-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₂H₉Cl₂NO₃
MDL: MFCD09800991
CAS-Nummer: 951885-31-7