Ethyl-5-(2,4-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6228-5G HC-6228-1G
COBBHC-6228-5GEA 375 EUR
COBBHC-6228-5G COBBHC-6228-1G
Ethyl-5-(2,4-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(2,4-dichlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₂H₉Cl₂NO₃
MDL: MFCD00105347
CAS-Nummer: 254749-13-8