Methyl-5-(2-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6256-5G HC-6256-1G
COBBHC-6256-5GEA 884 EUR
COBBHC-6256-5G COBBHC-6256-1G
Methyl-5-(2-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Methyl-5-(2-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MDL: MFCD09878374
CAS-Nummer: 89204-91-1