Methyl-5-(4-fluorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6254-5G HC-6254-1G
COBBHC-6254-5GEA 796 EUR
COBBHC-6254-5G COBBHC-6254-1G
Methyl-5-(4-fluorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Methyl-5-(4-fluorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MDL: MFCD09800994
CAS-Nummer: 89204-90-0