5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6238-5G
HC-6238-1G
COBBHC-6238-5GEA
595
EUR
COBBHC-6238-5G
COBBHC-6238-1G
5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅Cl₂NO₃ |
MDL:
MFCD01934490 CAS-Nummer: 255876-52-9 |