5-(3-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6233-5G HC-6233-1G
COBBHC-6233-5GEA 595 EUR
COBBHC-6233-5G COBBHC-6233-1G
5-(3-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
MDL: MFCD01934492
CAS-Nummer: 255876-54-1