5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1354-5G
HI-1354-1G
COBBHI-1354-5GEA
1810
EUR
COBBHI-1354-5G
COBBHI-1354-1G
5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₃ |
MDL:
MFCD00105450 CAS-Nummer: 143659-14-7 |