Ethyl-5-(3-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 5-(3-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
HC-6227-5G HC-6227-1G
COBBHC-6227-5GEA 451 EUR
COBBHC-6227-5G COBBHC-6227-1G
Ethyl-5-(3-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(3-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₅
Molecular Weight: 262.218 g/mol
MDL: MFCD09800990
CAS-Nummer: 916674-05-0