Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Ethyl 5-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
56-0034.1
56-0034.5
CHMP56-0034.1EA
0
EUR
CHMP56-0034.1
CHMP56-0034.5
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₅ Molecular Weight: 262.2200 g/mol |
MDL:
MFCD02179429 CAS-Nummer: 72030-87-6 |