5-(4-Nitrophenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6234-5G HC-6234-1G
COBBHC-6234-5GEA 1420 EUR
COBBHC-6234-5G COBBHC-6234-1G
5-(4-Nitrophenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(4-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₅
MDL: MFCD08558969
CAS-Nummer: 914220-30-7