2-(2-Fluorphenyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3303-5G HC-3303-1G
COBBHC-3303-5GEA 451 EUR
COBBHC-3303-5G COBBHC-3303-1G
2-(2-Fluorphenyl)oxazol
2-(2-Fluorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆FNO
MDL: MFCD15143568
CAS-Nummer: 178672-06-5