5-(2-Fluorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6232-1G
HC-6232-5G
COBBHC-6232-1GEA
557
EUR
COBBHC-6232-1G
COBBHC-6232-5G
5-(2-Fluorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆FNO₃ |
MDL:
MFCD07376192 CAS-Nummer: 347187-18-2 |